Learn More
Corning™ Polystyrol 384-Well-Feststoffplatten
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Weiß, Mit durchsichtigem Boden
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Mit TC-behandelter Oberfläche für Zellassays, unbehandelter Oberfläche für homogene Assays oder Oberfläche für hohe Bindung für Solid Phase Immobilisations Assays. Volumen 125μl.
Ausführung mit transparentem Boden:
Für Fluoreszenz- und Lumineszenz-Assays. Für direkte mikroskopische Beobachtung oder CCD-Kamera Detektoren.
Farbe: Schwarz
Boden: Klar
Oberfläche: Unbehandelt
Steril: Nein
Deckel: Nein
Packung: 25
Ausführung mit transparentem Boden:
Für Fluoreszenz- und Lumineszenz-Assays. Für direkte mikroskopische Beobachtung oder CCD-Kamera Detektoren.
Farbe: Schwarz
Boden: Klar
Oberfläche: Unbehandelt
Steril: Nein
Deckel: Nein
Packung: 25
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Kein Barcode |
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Array | 16 x 24 |
| Bindungsart | Mittleres Bindungsvermögen |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Polystyrene |
| Anzahl Wells | 384 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 20 bis 80 μl |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |