Learn More
Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polyethylenterephthalat (PET)
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10684541 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
50 ml
Durchmesser (metrisch):
17 mm
30 mm
Länge (metrisch):
114 mm
118,5 mm
119 mm
Verpackung:
Magazinhalter
Ohne Gestell
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 10684541
Marke: Corning™ 430304
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus kristallklarem, starrem PET für optimale Sichtbarkeit. Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polyethylenterephthalat (PET) haben einen konischen Boden und Dichtungssteckverschlüsse aus hochdichtem Polyethylen und sind somit Premium-Zentrifugenröhrchen.
  • Konischer Boden
  • Aus transparentem Polyethylen-Tetraphthalat (PET)
  • Steril, zertifiziert RNase-/DNase-frei und pyrogenfrei
  • Weiter Hals mit Gewinde
  • Max. RZB: 3600 x G
  • Graduiert (5 bis 50 ml) in Intervallen von 2.5 ml
  • 29.1 mm Außendurchmesser (ca.)
  • 115.5 mm lang (ca.)
  • Zum Einmalgebrauch
  • Dichtungssteckverschluss aus hochdichtem Polyethylen (ca. 35.2 mm; orange)
Bestellinformation
Mit Gestell
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussfarbe Orange
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1,2 in.
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 50 ml
Einwegprodukt Ja
Material PET
Enthält Gestell
Anzahl pro Karton 500
Anzahl pro Packung 25
Verpackung Magazinhalter
Sterilität Steril
Form Konisch
Länge (metrisch) 114 mm
Kapazität (angloamerikanisch) 1,69 oz.
Bodenform Konisch
Verschlusstyp Stecker
Closure Included Ja
Writing Area Große, weiße Beschriftungsfläche
Durchmesser (metrisch) 30 mm
Graduated Ja
Produkttyp Zentrifugenröhrchen
Max. RZB 3600 × g