Learn More
Corning™ Vorratsflaschen aus PET, quadratisch mit Verschluss
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-4576420 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduierungen:
100 bis 1000 ml
100 bis 500 ml
50 bis 125 ml
50 bis 250 ml
Packungsgröße:
24 Stück
Artikelnummer. 15242596
Marke: Corning™ 431530
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Quadratische Lagerflaschen aus Polyethylenterephthalat (PET) sind anwenderfreundlich, benötigen 13 bis zu 20 %weniger Platz im Regal und eignen sich optimal zum Mischen, Entnehmen und Lagern
  • Die einzeln verpackten Flaschen sind durch Gammastrahlung sterilisiert und nicht pyrogen
  • Die große 37 mm-Öffnung ermöglicht den einfacheren Zugriff und Flüssigkeitstransfer
  • Großer weißer Beschriftungsbereich für leichtere Identifizierung und leicht zu öffnende lineare Aufreißverpackung
  • Abgeschirmte weiße Emaille-Graduierungen sind besser lesbar als geprägte Graduierungen
  • Ideal für die Lagerung von Medien, Puffern und anderen wässrigen Lösungen
  • In vier Größen erhältlich: 125, 250 und 500 ml sowie 1 l
  • Flaschen sind gemäß USP Klasse VI nicht zytotoxisch und nicht pyrogen
  • Sterilisiert gemäß SAL 106
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 4,2 oz., 125 ml
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4.2 oz.
Farbe Orange
Durchmesser (angloamerikanisch) 2 Zoll
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1,4 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 37 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Einfachere Handhabung, geringerer Platzbedarf (13 bis 20 %) im Lager und ideal für Mischen, Probenahme und Lagerung
Material PET
Anzahl pro Karton 24/Karton
Anzahl pro Packung 12/Packung
Menge 12er-Pckg.
Sterilität Steril
Gewindegröße (metrisch) GL45
Verschlussfarbe Orange
Graduierungen 50 bis 125 ml
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008
Einwegprodukt Ja
Graduated Ja
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 106,5 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4,19 in.
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussgröße GL45
Durchmesser (metrisch) 52,5 mm
Verschlusstyp Verschlusskappe mit Dichtring