Learn More
Corning™ PET-Vorratsflaschen, achteckig
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-4262941 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 mL
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduierungen:
10, 20, 30 ml
25 bis 125 ml
50 bis 1000 ml
50 bis 250 ml
50 bis 500 ml
Packungsgröße:
120 Stück
24 Stück
48 Stück
96 Stück
Artikelnummer. 13206798
Marke: Corning™ 431729
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Leicht, bruchfest und kristallklar dank Polyethylenterephthalat (PET). Corning™ oktagonale PET-Vorratsflaschen sind ideal für die Lagerung und Probenahme von Medien, biologischen Stoffen und anderen wässrigen Lösungen.
  • Bruchsichere Flaschen sind eine ergonomische und einfach zu handhabende Alternative zu Glas
  • Auslauf- und manipulationssicherer 31.7 mm-HDPE-Schraubverschluss
  • Erhabene Graduierungen für präzise Messungen
  • Verpackt in zwei praktischen, in Schrumpffolie eingewickelten Tabletts in einem hygienischen Außenbeutel
  • Sterilisiert auf 106 SAL-Wert und zertifiziert nicht-pyrogenisch
  • USP-Klasse VI-konforme Flaschen sind validiert auf Nichttoxizität und sind nicht-hämolytisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 30 ml (1.01 oz.)
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1,01 oz.
Farbe Naturfarben
Innendurchmesser (metrisch) Hals 18 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Lagerung und Probenahme von Medien, biologischen und anderen wässrigen Lösungen
Material PET
Anzahl pro Karton 120/Karton
Anzahl pro Packung 24/Packung
Sterilität Steril
Verschlussfarbe Naturfarben
Graduierungen 10, 20, 30 ml
Halsausführung 34,7 mm
Zertifizierung/Konformität USP-Klasse VI
Graduated Ja
Form Achteckig
Höhe (metrisch) 61 mm
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussgröße 31,7 mm Außendurchmesser
Durchmesser (metrisch) 38 mm
Verschlusstyp Schraubkappe