Learn More
Corning™ PET-Vorratsflaschen, achteckig
BIOPHARMA
Catalog Number 11751595
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 mL
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduierungen:
10, 20, 30 mL
25 bis 125 ml
50 bis 1000 ml
50 bis 250 ml
50 bis 500 ml
Höhe (metrisch):
61 mm
81 mm
115 mm
142 mm
180 mm
220 mm
Leicht, bruchfest und kristallklar dank Polyethylenterephthalat (PET). Corning™ oktagonale PET-Vorratsflaschen sind ideal für die Lagerung und Probenahme von Medien, biologischen Stoffen und anderen wässrigen Lösungen.
  • Bruchsichere Flaschen sind eine ergonomische und einfach zu handhabende Alternative zu Glas
  • Auslauf- und manipulationssicherer 31.7 mm-HDPE-Schraubverschluss
  • Erhabene Graduierungen für präzise Messungen
  • Verpackt in zwei praktischen, in Schrumpffolie eingewickelten Tabletts in einem hygienischen Außenbeutel
  • Sterilisiert auf 106 SAL-Wert und zertifiziert nicht-pyrogenisch
  • USP-Klasse VI-konforme Flaschen sind validiert auf Nichttoxizität und sind nicht-hämolytisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fassungsvermögen 125 ml, 4.2 oz.
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussgröße 31,7 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (angloamerikanisch) 4,5 in.
Höhe (metrisch) 115 mm
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4.2 oz.
Farbe Naturfarben
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1.2 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 31.7 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Lagerung und Probenentnahme von Medien, biologischen und anderen wässrigen Lösungen
Material PET
Anzahl pro Karton 48/Karton
Anzahl pro Packung 24/Packung
Menge 24/Packung
Sterilität Steril
Verschlussfarbe Naturfarben
Graduierungen 25 bis 125 ml
Halsausführung 34.7 mm
Zertifizierung/Konformität USP-Klasse VI
Graduated Ja
Öffnung Weit
Form Achteckig