Learn More
Corning™ LSE™ Zubehör für Vortexmischer, Bearbeitungsköpfe
Die Köpfe ermöglichen die Verarbeitung einer größeren Anzahl von Röhrchen.
Marke: Corning™ 480101
Additional Details : Gewicht : 0.18450kg
Beschreibung
- Verschiedene Konfigurationen
Spezifikation
24 x 1,5/2,0 ml-Röhrchen, 24 x 0,5 ml-Röhrchen und 32 x 0,2 ml-Röhrchen/4 Röhrchenstreifen | |
LSE Vortexmischer |