Beschreibung
Die Einzel- und Doppelblockkonfigurationen werden in den Corning LSE digitalen Trockenbadheizgeräten verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | LSE Digital Trockenbadheizung |
| Material | Edelstahl |
| Typ | Block |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | 384 Well PCR-Platte |