Learn More
Corning™ LSE Heizblöcke für digitales Trockenbad
Material: Edelstahl; Zur Verwendung mit: LSE Digital Trockenbadheizung
Marke:  Corning™ 480131
Additional Details : Gewicht : 0.81647kg
Artikelnummer. 11313835
  • 251.43 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für verschiedene Probenbehälter sind verschiedene Blöcke erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
LSE Digital Trockenbadheizung
Edelstahl
Röhrchenblock (Dual)
96 Well-Mikrotiterplatte oder 4 Objektträger.