Learn More
Corning™ Isotip™ Pipettenspitzen mit Filter, extra lang
Ideal für Anwendungen, bei denen die Vermeidung von Kreuzkontamination entscheidend ist, z. B. DNA-Amplifikation und Radioisotopenhandling
Marke: Corning™ 4810
Additional Details : Gewicht : 1.90509kg
Includes: Pipettenspitzen im Gestell
Beschreibung
- Mit interter, hydrophobischer Barriere aus einem Faserverbund, die eine Kontamination durch Aerosole verhindert
- Polypropylen in Naturfarbe
- Steril verpackt
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
- Die langlebigen Spitzengestelle halten den Anforderungen von Mehrkanalpipettierern stand und sind beständig gegen wiederholtes Autoklavieren
- 07-200-504 extra lange Pipettenspitzen sind für die Verwendung mit 1–20 μl, 10–100 μl und 20-200 μl Pipettenn ausgelegt, wodurch die Notwendigkeit des Aufstockens von drei unterschiedlichen Pipettenspitzen beseitigt wird
Spezifikation
1 bis 200 μl | |
Steril | |
Gestell | |
Gestell | |
Ja | |
Polypropylen |
Gefiltert | |
Naturfarben | |
Filter, Extralang, Round | |
Universal-Pipette | |
Isotip™ | |
10 μl, 50 μl, 100 μl |