Learn More
Corning™ Isotip™ Pipettenspitzen mit Filter
GREENER_CHOICE
Ideal für Anwendungen, bei denen die Vermeidung von Kreuzkontamination entscheidend ist, z. B. DNA-Amplifikation und Radioisotopenhandling
Marke:  Corning™ 4823
120.39 CHF gültig bis 2025-08-22
Benutzen Sie den Promotions-Code "24148" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10106840
  • 140.00 CHF / 960 Stück
Kraftpaket für die Genomik
Aktionscode 24117 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Pipettenspitzen im Rack
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit interter, hydrophobischer Barriere aus einem Faserverbund, die eine Kontamination durch Aerosole verhindert
  • Polypropylen in Naturfarbe
  • Steril verpackt
  • Zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
  • Die langlebigen Spitzengestelle halten den Anforderungen von Mehrkanalpipettierern stand und sind beständig gegen wiederholtes Autoklavieren
  • Ebenfalls lieferbar: Extralange Spitzen (07-200-504) zur Verwendung mit 1–20, 10–100 und 20-200 μl-Pipettierer, wodurch die Notwendigkeit von drei unterschiedlichen Pipettenspitzen entfällt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 bis 200 μl
Steril
Racks
Magazinhalter
Ja
Polypropylen
Gefiltert
Natural
Rund
Universelle Passform
Isotip
10 μl, 50 μl, 100 μl
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Isotip™ Pipettenspitzen mit Filter > 1 bis 200 μl; steril; graduiert; 960/Karton