Learn More
Corning™ Isotip™ Pipettenspitzen mit Filter
GREENER_CHOICE
Ideal für Anwendungen, bei denen die Vermeidung von Kreuzkontamination entscheidend ist, z. B. DNA-Amplifikation und Radioisotopenhandling
Marke:  Corning™ 4807
130.06 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24117" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10035510
  • 141.33 CHF / 960 Stück
Kraftpaket für die Genomik
Aktionscode 24117 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Pipettenspitzen im Rack
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit interter, hydrophobischer Barriere aus einem Faserverbund, die eine Kontamination durch Aerosole verhindert
  • Polypropylen in Naturfarbe
  • Steril verpackt
  • Zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
  • Die langlebigen Spitzengestelle halten den Anforderungen von Mehrkanalpipettierern stand und sind beständig gegen wiederholtes Autoklavieren
  • Ebenfalls lieferbar: Extralange Spitzen (07-200-504) zur Verwendung mit 1–20, 10–100 und 20-200 μl-Pipettierer, wodurch die Notwendigkeit von drei unterschiedlichen Pipettenspitzen entfällt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,2 bis 10 μl
Steril
Racks
Magazinhalter
Isotip
Gefiltert
Natural
Rund
Gilson™ Pipetman™, Universalformat-Ultramikro
Polypropylen
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Isotip™ Pipettenspitzen mit Filter > 0.2 bis 10μ l; steril;960 /Karton