Learn More
Corning™ IL-3 Kultursupplement, Maus
Artikelnummer. 11513530 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11513530 25 mL 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11513530 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 354040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    318.00 CHF
    306.56 CHF / 25 Milliliter
    Sparen 11.44 CHF
    3% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird zur Kultivierung von IL-3 -reaktiven Zellen verwendet
Der Corning Das Portfolio an Zytokinen, Wachstumsfaktoren und Medienzusätzen bietet eine breite Palette an Proteinen, die zur Proliferation oder Differenzierung der betroffenen Zellen führen.
  • Hochreine Wachstumsfaktoren mit hoher biologischer Aktivität in Ampullen.
  • Breites Spektrum hochreiner natürlicher und rekombinanter Lymphokine
  • Angereicherte Kulturzusätze, die im Medium Ihrer Wahl rekonstituiert/hinzugefügt werden.
  • Vermehren Sie Ihre Zellen unter genauer definierten serumreduzierten oder serumfreien Bedingungen.
Zytokine sind eine Klasse von Signalmolekülen oder interzellulären Mediatoren (Proteine, Peptide und Glykoproteine), die in erster Linie Zellen des Immunsystems beeinflussen; sie können jedoch auch verschiedene Zelltypen außerhalb des Immunsystems beeinflussen. Sie unterscheiden sich von klassischen Hormonen dadurch, dass sie von einer Vielzahl von Gewebe- oder Zelltypen und nicht von spezialisierten Drüsen produziert werden. Die Wirkung von Zytokinen auf Zellen kann zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Manche Zytokine bewirken die Zellproliferation, andere die Chemotaxis zwischen Zelltypen, und wieder andere können sogar zum Zelltod führen. Zytokine und Wachstumsfaktoren weisen Ähnlichkeiten in ihrer Struktur und ihrem Wirkungsmechanismus auf. Beide binden und initiieren Signalwege, und viele teilen mehrere intrazelluläre Signalkomponenten.
Corning bietet eine Reihe von Zytokinen und Glykoproteinen an, die aus verschiedenen Spezies stammen. Diese Zytokine wurden verwendet, um die langfristige Proliferation in Zellkulturen zu fördern und zellvermittelte Immunreaktionen in einer Vielzahl von Zelltypen auszulösen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Produkttyp IL-3 Supplement
Menge 25 mL
Quelle Maus