Learn More
Corning™ HYPERFlask™ M Zellkulturgefäße
Speziell für die manuelle Anwendung, hohen Ertrag und hohes Leistungsverhalten konzipiert. Speziell auf die manuelle Anwendung ausgelegt. Corning™ HYPERFlask™ M Zellkulturgefäße verfügen über eine mehrschichtige und gasdurchlässige Wachstumsoberfläche für effizienten Gasaustausch.
Marke:  Corning™ 10031
Additional Details : Gewicht : 2.81000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15554449
  • 431.00 CHF / 4 Stück
Verfügbar ab: 10-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der neue Corning HYPERKolben für Zellkulturen hat einen Wachstumsbereich von 1720 cm2 in der Größe eines herkömmlichen 175 cm2 Erlenmeyerkolbens. 
  • Adapterraster: Das Design ermöglicht das schnellere Befüllen und Entleeren bei reduzierter Schaumbildung
  • Seriennummer: Jeder individuelle Kolben ist über eine mit dem bloßen Auge oder einem Barcode-Handlesegerät lesbare Seriennummer rückverfolgbar
  • Innovative 10-schichtige Bauweise: 10 vernetzte Wachstumsoberflächen aus Polystyrol
  • Optimales Wachstum: Corning CELLBIND™ oberflächenbehandeltes und gasdurchlässiges Polystyrol für beste Zellanhaftung und bestes Wachstum
  • Höherer Zellertrag: 10-fach höhere Zellausbeute erhöht die Produktivität und Kapazität
  • Zeit- und Raumersparnis: Reduzieren Sie die Verarbeitungszeit und den Lagerungsplatz im Inkubator durch nur einen einzigen Kolben im Vergleich zu 10 herkömmlichen 175 cm-Kolben2 Kolben
  • Aus Materialien der Klasse VI: geformt und zusammengesetzt in einem nach Klasse 100,000 zertifizierten Reinraum
Bestellinformation
Wird doppelt verpackt geliefert.
Spezifikation
Spezifikation
Ja
HDPE
Polystyrol
4/Cs.
Rechtwinklig
Nein
Rectangular
Orange
560 mL
Gerade
1/Pk.
Nicht behandelt
Steril
Flach