Learn More
Corning™ Schaum-Racks für Zentrifugenröhrchen, Premium-Qualität
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Positionen:
25
50
Aufnahmevermögen:
Röhrchen (15 und 50 ml)
Röhrchen (15 ml), Röhrchen (17,5 mm)
Röhrchen (50 ml), Röhrchen (29,1 mm)
Packungsgröße:
20 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus Polystyrolschaum (PS)
- Robust und leicht für die wirtschaftliche Lagerung von Corning-Zentrifugenröhrchen
- Standard-Racks fassen eine Einzelgröße von 15 oder 50 ml-Röhrchen; Universal-Racks fassen sowohl 15 als auch 50 ml-Röhrchen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Gestell für Zentrifugenröhrchen |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen (15 ml), Röhrchen (17,5 mm) |
| Material | Polystyrol |
| Positionen | 50 |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden |
| Anzahl pro Karton | 20/Karton |
| Anzahl pro Packung | 20/Packung |
| Durchmesser (metrisch) Öffnung | 17,5 mm |