Learn More
Corning™ Kühlrippen-Rollerflaschen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-177031 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Verpackung:
2/Beutel
20/Beutel
6/Beutel
Packungsgröße:
20 Stück
40 Stück
Artikelnummer. 10469901
Marke: Corning™ 430852
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Mit Rippen, die den Wachstumsbereich verdoppeln, ohne die Flasche zu vergrößern. Corning™ Rollerflaschen mit vergrößerter Oberfläche verhindern dank einteiliger, nahtloser Verarbeitung aus Polystyrol ein Verziehen und Biegen während des Gebrauchs.
  • Gewebekultur-(TC)-behandelt, um die Zellhaftung zu optimieren
  • Reines Polystyrol für optimale Sichtbarkeit
  • Steril
  • Fenster an zwei Seiten für einfaches Ausgießen und die mikroskopische Betrachtung
  • Einfach zu greifende Verschlüsse und schwarze aufgedruckte Graduierungen
Bestellinformation
2 Flaschen pro Beutel, 5 Flaschen pro Beutel oder 20 Flaschen pro Tablett
Certifications
Garantiert nicht-pyrogenisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) 4,6 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1,77 in.
Außendurchmesser (metrisch) Hals 45 mm
Material Polystyrol
Anzahl pro Karton 40/Karton
Anzahl pro Packung 2/Packung
Verpackung 2/Beutel
Sterilität Steril
Zellwachstumsbereich 1700 cm2
Verschlussfarbe Orange
Oberflächenbehandlung TC-behandelt
Graduated Nein
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 271 mm
Höhe (angloamerikanisch) 10,66 in.
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussgröße 48 mm
Durchmesser (metrisch) 117 mm
Verschlusstyp Easy Grip