Beschreibung
- Translucent polypropylene
- Round-bottom
- Certified nonpyrogenic
- Sterilized by gamma radiation
- Caps do not accept color-coded cap inserts
- Designed for low-temperature storage of cells and biological fluids; can withstand temperatures from –196° to +121°C (–320.8° to +250°F)
- To prevent leakage, store vials in the vapor phase above liquefied nitrogen or other gases
Bestellinformation
Supplied in bags of 50 vials, 500 per case
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Orange |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.48 in. |
| Farbe | Naturfarben |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12.2 mm |
| Material | Polypropylen |
| Sterilität | Steril |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1.69 Zoll |
| Anzahl pro Karton | 500 |
| Anzahl pro Packung | 50 |
| Mehr anzeigen |