Learn More
Corning™ DeckWorks Pipettenspitzen
Die Universalspitzen für aufklappbare DeckWorks Gestelle ermöglichen ein einfaches Stapeln der Gestelle
Marke: Corning™ 4119
Additional Details : Gewicht : 9.20792kg
Beschreibung
- In Größen von 10, 200, 300 und 1000 μl erhältlich
- Die 10, 300 und 1000 μl-Spitzen sind besonders lang und ermöglichen einen besseren Zugriff auf Mikrokrozentrifugenröhrchen mit 1.5 ml und standardmäßige Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden (15/50 ml)
- Die robuste 96-Spitzengestelle sind für wiederholte Dampfautoklavzyklen ausgelegt
- Wiederverwendbar, indem das leere graue Spitzendeck entfernt und durch ein neues Reload-Deck mit 96 Spitzen aus dem DeckWorks Reload-System ersetzt wird
- Spart Stauraum und hilft bei der Reduktion von Plastikmüll
- Die Klappregale des Systems werden aus recyceltem Polypropylen hergestellt
- Corning 300 μl-DeckWorks im Gestell gibt es für alle gängigen 300 μl-Mehrkanalpipetten
Spezifikation
100 bis 1000 μl | |
Naturfarben | |
Aufklappbares Gestell | |
Aufklappbares Gestell |
Nicht steril | |
Universalspitze für aufklappbare DeckWorks Gestelle ermöglicht einfaches Stapeln | |
Rund | |
DeckWorks™ |