Learn More
Corning™ Kryogenik-Arbeitsstation
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10725912 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Typ:
Kryogenische Arbeitsstation
Ständer für Kryoröhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10725912
Marke: Corning™ 430526
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Rackgriffe Corning mit selbstständig stehenden Fläschchen mit Außen- und Innengewinde, so dass Verschlüsse mit einer Hand entfernt werden können
  • Wiederverwendbares Gestell und Aufbewahrungstablett aus Polycarbonat
  • Das entnehmbare Gestell verfügt über ein alphanumerisches Raster und fasst 30 Fläschchen
  • Das Tablett kann auch zur Aufnahme von Wasser oder zerkleinertem Eis verwendet werden
  • Gestell und Tablett sind autoklavierbar bei 121°C (250°F)
Bestellinformation
Abmessungen der Workstation: 14.63 L x 5.69 B x 3 Zoll H (37.1 x 14.5 x 7.6 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Aufnahmevermögen 30 Kryoröhrchen
Material Polycarbonat
Typ Ständer für Kryoröhrchen