Learn More
Corning™ Collagen I, Rat
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10727531 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
1000 mg
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
Artikelnummer. 10727531
Marke: Corning™ 356236
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Enhances cell attachment and proliferation or promotes expression of cell-specific morphology and function. Corning™ Collagen I, Rat is effective as a gel or a thin coating at a recommended concentration of 5 to 10μg/cm2 of growth surface depending on cell type.
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
Corning offers a broad range of collagen types that are derived from multiple species. These collagens have been used to culture a variety of cell types to promote adhesion, growth, and/or differentiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 3 to 4 mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Attachment and Proliferation, Cell-specific Morphology and Function
Zusammensetzung Liquid in 0.02N acetic acid
Menge 1000 mg
Quelle Rat Tail Tendon
Produkttyp Collagen, Rat Tail Type I
Inhalt und Lagerung 2°C to 8°C
Reinheits- oder Qualitätsgrad >90% by SDS-PAGE