Learn More
Corning™ 384-Deepwell-Mikrotiterplatten aus transparentem Polypropylen
Ideal für Anwendungen mit hohem Durchsatz, die zusätzliches Volumen erfordern
Marke: Corning™ 3347
Additional Details : Gewicht : 5.00000kg
Beschreibung
- Lösungsmittelresistentes Polypropylen ist mit vielen gängigen organischen Lösungsmitteln wie DMSO, Ethanol, und Methanol kompatibel
- Verbesserte Rückgewinnung der Probe durch speziell entwickelte Wells mit einer quadratischen Geometrie, die zu einem V-Bodenpunkt zusammenläuft
- Unbehandelt
Bestellinformation
In Beuteln zu je zehn verpackt
Certifications
Zertifiziert DNase- und RNase-frei
Spezifikation
Standard | |
5er-Beutel | |
240 μl | |
V | |
Für Anwendungen mit hohem Durchsatz, die mehr Volumen erfordern | |
50/Cs. | |
5/Pk. | |
Non-treated | |
16 x 24 |
Without Lid | |
384 Deepwell-Mikrotiterplatte | |
V-bottom | |
Durchsichtig | |
Polypropylen | |
50/Cs. | |
Nicht steril | |
384 |