Learn More
Corning™ 384-Deepwell-Mikrotiterplatten aus transparentem Polypropylen
Ideal für Anwendungen mit hohem Durchsatz, die zusätzliches Volumen erfordern
Marke:  Corning™ 3342
Additional Details : Gewicht : 4.49060kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10214932
  • 400.26 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 24-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Lösungsmittelresistentes Polypropylen ist mit vielen gängigen organischen Lösungsmitteln wie DMSO, Ethanol, und Methanol kompatibel
  • Verbesserte Rückgewinnung der Probe durch speziell entwickelte Wells mit einer quadratischen Geometrie, die zu einem V-Bodenpunkt zusammenläuft
  • Unbehandelt
Bestellinformation
In Beuteln zu je zehn verpackt
Certifications
Zertifiziert DNase- und RNase-frei
Spezifikation
Spezifikation
Standard
16 x 24
Polypropylen
Steril
V-Boden
50/Karton
50/Karton
Ohne Deckel
Durchsichtig
384
Unbehandelt
Für Anwendungen mit hohem Durchsatz, die mehr Volumen erfordern
5/Packung