Learn More
Corning™ CellSTACK , Stacking Device, Orange, ABS, Non Sterile, Individually Packaged (VE=5)
Material: Kunststoff; Zur Verwendung mit: Inkubator
Marke: Corning™ 3331
Additional Details : Gewicht : 0.01304kg
Beschreibung
- Entspricht dem oberen Teil der CellSTACK-Kammer
- Bietet Raum für Belüftung
- Aus orangefarbenem ABS-Kunststoff hergestellt
- Nicht autoklavierbar
Spezifikation
Inkubator | |
Kunststoff | |
Stapelgerät | |
Inkubator |