Learn More
Corning™ Natriumpyruvat, 100 mM Lösung
Suggested replacement for 25-000-CIR
Marke: Corning™ 25-000-CI
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Cellgro umfasst viele von der pharmazeutischen Industrie entwickelte Prinzipien, darunter die Verwendung von Wasser mit WFI-Qualitätsgrad, Tests von Ausgangsstoffen, Prozessphasenüberwachung und Endprodukttests.
- Mit 8.5 g/l NaCl
Spezifikation
Flüssig | |
Gepuffert | |
Schnappverschlüsse für Lösungen | |
2° bis 8 °C |
100 ml | |
Kunststoffflasche | |
Steril gefiltert |