Learn More
Corning™ Natriumpyruvat, 100 mM Lösung
Empfohlener Ersatz für 25-000-CIR
69.30 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C |
---|---|
Form | Flüssigkeit |
Produkttyp | Natriumpyruvat |
Sterilität | Steril gefiltert |
Format | Kunststoffflasche |
Beschreibung
Cellgro umfasst viele von der pharmazeutischen Industrie entwickelte Prinzipien, darunter die Verwendung von Wasser mit WFI-Qualitätsgrad, Tests von Ausgangsstoffen, Prozessphasenüberwachung und Endprodukttests.
- Mit 8.5 g/l NaCl
Spezifikation
2 bis 8 °C | |
Natriumpyruvat | |
Kunststoffflasche |
Flüssigkeit | |
Steril gefiltert |