Learn More
Corning™ Glutagro™ DMEM-Medium
Beschreibung
- Modifizierte Form des Nährmediums BME (Basal Medium Eagle), mit vierfach erhöhter Konzentration an Aminosäuren und Vitaminen im Vergleich zu MEM
- Originalrezeptur wurde für embryonale Mauszellkulturen verwendet
- Modifizierte Form unterstützt vielfältige normale und transformierte Zellen, darunter primäre Kulturen von Maus- und Hühnerzellen
- Rezepturen können unterschiedliche Mengen von Komponenten wie Glucose, Natriumpyrovat, Natriumbikarbonat und L-Glutamin enthalten oder ganz darauf verzichten
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 1 X |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | DMEM-Medium |
| Mit Additiven | glutagro Ergänzen, Glukose, Natriumpyruvat, Phenolrot |
| Menge | 6 x 500 mL |
| pH | 7,2 |
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C |