Learn More
Corning™ Gentamicin-Sulfat
Click to view available options
Menge:
10 x 10 mL
Form:
Flüssig
Packungsgröße:
10 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 15 bis 30 °C |
| Konzentration | 50 mg/mL |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | Antibiotikum |
| Sterilität | Steril |
| Format | Kunststoffflasche |
| Menge | 10 x 10 mL |