Learn More
Corning™ G418 -Sulfat, 50 mg/ml
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15303681
Change view
Click to view available options
Menge:
20 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
20 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15303681 20 mL 20 Milliliter
15393671 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15303681 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 30234CR
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Blockiert die Polypeptidsynthese, indem sie die Protein-Elongation verhindert. Corning™ G418 -Sulfat ist ein Aminoglykosid, das der Struktur von Gentamicin, Neomycin und Kanamycin ähnelt.
Das bekannte, wirksame Selektionsmittel G418 Sulfat wird zur Verwendung als Selektionsmittel in einem Konzentrationsbereich von 100–800 empfohlen μg/ml. Dieses Antibiotikum blockiert die Polypeptidsynthese, indem es die Proteinverlängerung verhindert, und hemmt die Auswahl und den Erhalt eukaryotischer Zellen, die stabil mit dem Neomycin-Resistenzgen transfiziert sind.  G418 ist ein Aminoglykosid, das in seiner Struktur Gentamicin, Neomycin und Kanamycin ähnelt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Konzentration 50 mg/ ml Lösung (aktives G418)
Form Flüssig
Produkttyp Antibiotikum
Sterilität Steril
Format Kunststoffflasche
Menge 20 mL