Learn More
Corning™ Cellgro™ Sammelbeutel
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,5 l
1 l
5 l
10 l
20 l
50 l
100 l
200 l
Filmbeschreibung:
EVA
ULDPE
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Corning collection bags are available in 2D hanging configurations with multiple bag volumes and connector configurations.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 l |
| Schlauchstil | Heißsiegelfähige, flexible Schläuche |
| Filmbeschreibung | EVA |
| Anzahl pro Karton | Je 1 |
| Anzahl pro Packung | 1/Pk. |
| Anschlussdetail | Port 1 - 0.37 in. Connector, 12 L x 0.37 I.D. x 0.62 in. O.D., chemically resistant, heat sealable flexible tubing, port 2 - male MPC connector with 0.37 in. barb, female MPC cap, port- 3 female MPC connector with 0.37 in. barb, male MPC plug, break-off i |
| Menge | Jeweils |