Learn More
Corning™ Cellgro™ Sammelbeutel
Sammelbeutel mit drei Anschlüssen für biopharmazeutische Anwendungen
Marke:  Corning™ 91-200-45
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16448983
  • 119.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hängende Konfiguration für höhere Funktionalität
  • EVA ist ein Copolymer von Ethylen und Vinylacetat
  • In Größen von 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 50 l, 100 l und 200 l erhältlich
91-200-42 und 91-200-41
  • Aus Ethylvinylacetat (EVA)
  • Bruch an Injektionsstelle
  • MPC-Buchse mit 1/4 Zoll-Anschluss, MPC-Stecker
  • MPC-Steckverbinder mit 1/4 Zoll-Anschluss, MPC-Kappe (Buchse)
91-200-43, 91-200-45, 91-200-47 und 91-200-48
  • Aus Ethylvinylacetat (EVA)
  • 3/8 Zoll-Verbindungsstück, 12 Zoll Länge 3/8 Zoll Innendurchm. x 5/8 Zoll Außendurchm., chemisch beständige, heißsiegelfähige, flexible Schläuche, MPC-Stecker mit 3/8 Zoll-Anschluss, MPC-Kappe (Buchse)
  • 3/8 Zoll-Verbindungsstück, 12 Zoll Länge 3/8 Zoll Innendurchm. x 5/8 Zoll Außendurchm., chemisch beständige, heißsiegelfähige, flexible Schläuche, MPC-Buchse mit 3/8 Zoll-Anschluss, MPC-Stopfen (Stecker)
  • Bruch an Injektionsstelle
91-200-82 und 91-200-83
  • Aus kaschierter ULDPHE-Folie (Polyethylen extrem niedriger Dichte)
  • Mit MPX-Kappe (Buchse) und MPX-Steckverbinder mit 1/2 Zoll-Anschluss
  • 1-1/2 Zoll-Tri-clover mit 1/2 Zoll-Anschluss
  • Luer (weiblich) mit 5/32 Zoll-Anschluss, auswechselbares Ventil, nicht atmungsaktive Luer-Kappe (weiblich)
  • 60 Zoll Länge 1/2 Zoll Innendurchm. x 3/4 Zoll Außendurchm. und 40 Zoll Länge 1/8 Zoll Innendurchm. x 1/4 Zoll Außendurchm., chemisch beständige, heißsiegelfähige, flexible Schläuche
Spezifikation
Spezifikation
10 l
EVA
1/Pk.
Je
Heißsiegelfähige, flexible Schläuche
1/Ea.
Anschluss 1–0.37 Zoll-Verbindungsstück, 12 L x 0.37 Innendurchmesser x 0.62 Zoll Außendurchmesser, chemisch beständig, hitzebeständige flexible Schläuche, Anschluss 2 – MPC-Außenverbindungsstück mit 0.37 Zoll-Anschluss, MPC-Innenkappe, Anschluss – 3 MCP-Innenverbindungsstück mit 0.37 Zoll-Anschluss, MPC-Außenstecker, bruchsicher i