Learn More
Corning™ Zellkulturmedium - Dulbeccos modifiziertes Eagle-Medium (DMEM)
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15333531
Ansicht ändern
Click to view available options
Zusammensetzung:
Mit L-Glutamin, 1 g/l Glucose und Natriumpyruvat
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zusammensetzung Packungsgröße
15333531 Mit L-Glutamin, 1 g/l Glucose und Natriumpyruvat 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15333531 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 10014CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.05 CHF
    61.67 CHF / 6 Stück
    Sparen 10.38 CHF
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Ersatz von Pyridoxal durch Pyridoxinhydrochlorid gewährleistet eine verbesserte Stabilität gegenüber der ursprünglichen Formulierung. Corning™ Zellkulturmedium - Dulbeccos modifiziertes Eagle-Medium (DMEM) ist hybridomgetestet.
  • Modifizierte Form des Nährmediums BME (Basal Medium Eagle), mit vierfach erhöhter Konzentration an Aminosäuren und Vitaminen im Vergleich zu MEM
  • Originalrezeptur wurde für embryonale Mauszellkulturen verwendet
  • Modifizierte Form unterstützt vielfältige normale und transformierte Zellen, darunter primäre Kulturen von Maus- und Hühnerzellen
  • Rezepturen können unterschiedliche Mengen von Komponenten wie Glucose, Natriumpyrovat, Natriumbikarbonat und L-Glutamin enthalten oder ganz darauf verzichten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Flüssig
Produkttyp DMEM-Medium
Menge 6 x 500 mL
Zusammensetzung Mit L-Glutamin, 1 g/l Glucose und Natriumpyruvat
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C