Learn More
Corning™ Antibiotikum-Antimykotikum-Lösung
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15343671
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
6 x 100 mL
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15343671 6 x 100 mL 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15343671 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 30004CI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    271.00 CHF
    227.90 CHF / 6 Stück
    Sparen 43.10 CHF
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verpackt in Kunststoffflaschen
Nur für Kunden in Kalifornien:WARNUNG: Weitere Informationen zu California Proposition 65 finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (SDS), Abschnitt 15, oder im entsprechenden Schreiben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung -20 °C
Konzentration 10.000 IU Penicillin, 10.000 μg/ml Streptomycin und 25 μg/ml Amphotericin B
Form Lösung
Produkttyp Antibiotikum-Antimykotikum
Sterilität Steril
Format Kunststoffflasche
Menge 6 x 100 mL