Learn More
Corning™ 10% SDS (Natriumdodecylsulfat)
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15323721
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15323721 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15323721 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 46040CI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.29 CHF
    53.38 CHF / 100 Milliliter
    Sparen 5.91 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Leistungsstarkes Proteinvergällungsmittel, das unter höchsten Industriestandards hergestellt wird
  • Anionisches Netzmittel für saure und alkalische Lösungen
  • Für die Protein- und Lipidsolubilisierung in der SDS-PAGE-Proteinanalyse und Nukleinsäurereinigung
  • Vorbereitet in 18 Megaohm-Wasser und gefiltert durch 0.2 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 15 bis 30 °C
Form Flüssig
Zusammensetzung 10 % Lösung wird in 18 Megaohm Wasser zubereitet und ist mit 0,2 μm gefiltert
Menge 100 mL