Learn More
Corning™ BioCoat™ Tumor Invasion Multiwell-Platte
Artikelnummer. 10777664
Click to view available options
Anzahl Wells:
24
96
Kulturfläche:
0,3 cm2
0.08 cm2
Menge:
1
5
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Artikelnummer. 10777664
Marke: Corning™ 354167
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Stellt eine Umgebung bereit, die die Beurteilung des invasiven Potentials von Zellen in vitro ermöglicht.
•    Hervorragend geeignet zur Erforschung des metastatischen Potenzials von Tumorzellen und der Hemmung der Invasion durch antineoplastische Arzneimittel
•    Spart Zeit und Arbeitsaufwand beim Screening zukünftiger antimetastatischer Verbindungen
•    Eliminiert das langwierige manuelle Zellschaben und die Zählung
•    Enthält eine 24- oder 96-Multiwell™-Einsatzplatte mit einer FluoroBlok™ Polyethylen-Terephthalat-Membran mit einer Porengröße von 8.0 μm, beschichtet mit BD Matrigel™ Matrix; die Matrix bietet eine echte Barriere für nicht invasive Zellen und weist gleichzeitig eine geeignete Proteinstruktur für eindringende Zellen auf, damit diese eindringen und die FluoroBlok-Membran passieren können
•    Lichtdichte Membran gewährleistet, dass nur diejenigen Zellen, die auf der Unterseite des Einsatzes erscheinen, durch ein Fluoreszenz-Mikrotiterplatte-Lesegerät erkannt werden, indem sie ein Signal aussenden, das direkt mit einer Zellzahl in Beziehung gesetzt werden kann
•    Jede Charge wird auf die Fähigkeit, die Invasion von HT-1080-Zellen (eine invasive Linie menschlicher Fibrosarkomzellen) zu ermöglichen und die Invasion von 3T-3-Zellen auszuschließen (eine nichtinvasive Fibroblasten-Zelllinie), getestet
•    Automatisierungskompatibel
•    Lagerung bei -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kulturfläche 0.08 cm2
Material PET
Porengröße 8 μm
Typ Multiwellplatte
Menge 1
Lagerungsbedingungen 20 °C
Anzahl pro Packung 1/Packung
Anzahl pro Karton Je 1
Oberflächenbeschichtung Matrigel™ Matrix
Anzahl Wells 96