Learn More
Corning™ BioCoat™ Tumor Invasion Multiwell-Platte
Beschreibung
• Hervorragend geeignet zur Erforschung des metastatischen Potenzials von Tumorzellen und der Hemmung der Invasion durch antineoplastische Arzneimittel
• Spart Zeit und Arbeitsaufwand beim Screening zukünftiger antimetastatischer Verbindungen
• Eliminiert das langwierige manuelle Zellschaben und die Zählung
• Enthält eine 24- oder 96-Multiwell™-Einsatzplatte mit einer FluoroBlok™ Polyethylen-Terephthalat-Membran mit einer Porengröße von 8.0 μm, beschichtet mit BD Matrigel™ Matrix; die Matrix bietet eine echte Barriere für nicht invasive Zellen und weist gleichzeitig eine geeignete Proteinstruktur für eindringende Zellen auf, damit diese eindringen und die FluoroBlok-Membran passieren können
• Lichtdichte Membran gewährleistet, dass nur diejenigen Zellen, die auf der Unterseite des Einsatzes erscheinen, durch ein Fluoreszenz-Mikrotiterplatte-Lesegerät erkannt werden, indem sie ein Signal aussenden, das direkt mit einer Zellzahl in Beziehung gesetzt werden kann
• Jede Charge wird auf die Fähigkeit, die Invasion von HT-1080-Zellen (eine invasive Linie menschlicher Fibrosarkomzellen) zu ermöglichen und die Invasion von 3T-3-Zellen auszuschließen (eine nichtinvasive Fibroblasten-Zelllinie), getestet
• Automatisierungskompatibel
• Lagerung bei -20 °C.
Spezifikation
Spezifikation
| Kulturfläche | 0.08 cm2 |
| Material | PET |
| Porengröße | 8 μm |
| Typ | Multiwellplatte |
| Menge | 5 |
| Anzahl pro Packung | 5/Packung |
| Anzahl pro Karton | 5/Karton |
| Oberflächenbeschichtung | Matrigel™ Matrix |
| Anzahl Wells | 96 |