Learn More
Corning™ BioCoat™ Poly-L-Lysin Kulturschalen
Liefert ein ausgezeichnetes Substrat für die Zellhaftung und Differenzierung von Primärneuronen, Glial-, Neuroblastom- und Gliomzellen.
Marke:  Corning™ 356517
Additional Details : Gewicht : 1.24000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10102231
  • 464.42 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Beschreibung
Beschreibung
Geeignet für die Förderung der Adhäsion von transfizierten Zelllinien und anderen anspruchsvollen Zelltypen. Entwickelt, um In-vivo-Umgebungen nachzuahmen und die Exprimierung zellspezifischer Morphologie zu verbessern.
  • Minimiert Assay-Versagen aufgrund von Zellablösung
  • Die Matrixkomponenten werden als gleichmäßige, optisch klare Schicht aufgetragen
  • Vorbeschichtet mit Poly-L-Lysin, um zeitaufwändige Vorbereitung zu vermeiden
  • Einheitlichkeit zwischen Chargen ermöglicht reproduzierbare Experimente
  • Alle Chargen wurden auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
  • Cellware wird auf die Fähigkeit, die starke Anbindung von zerebellaren Körnerzellen von Ratten zu fördern, getestet
Für Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien
Bestellinformation
Großmengen erhältlich; bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer.
Spezifikation
Spezifikation
Rund
Rund
Zellkultur-Schale
20/Pack
21,3 cm²
Poly-L-Lysin
20/Karton
60 mm