Learn More
Corning™ BioCoat™ Poly-L-Lysin Kulturschalen
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
35 mm
60 mm
Anzahl pro Packung:
20/Pack
5/Pkg
Anzahl pro Karton:
100/Karton
20/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
20 Stück
Beschreibung
Geeignet für die Förderung der Adhäsion von transfizierten Zelllinien und anderen anspruchsvollen Zelltypen. Entwickelt, um In-vivo-Umgebungen nachzuahmen und die Exprimierung zellspezifischer Morphologie zu verbessern.
- Minimiert Assay-Versagen aufgrund von Zellablösung
- Die Matrixkomponenten werden als gleichmäßige, optisch klare Schicht aufgetragen
- Vorbeschichtet mit Poly-L-Lysin, um zeitaufwändige Vorbereitung zu vermeiden
- Einheitlichkeit zwischen Chargen ermöglicht reproduzierbare Experimente
- Alle Chargen wurden auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
- Cellware wird auf die Fähigkeit, die starke Anbindung von zerebellaren Körnerzellen von Ratten zu fördern, getestet
Für Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien
Bestellinformation
Großmengen erhältlich; bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer.
Spezifikation
Spezifikation
| Bodenform | Rund |
| Kulturfläche | 21,3 cm² |
| Form | Rund |
| Oberflächenbehandlung | Poly-L-Lysin |
| Typ | Zellkultur-Schale |
| Anzahl pro Karton | 20/Karton |
| Anzahl pro Packung | 5/Pkg |
| Durchmesser (metrisch) | 60 mm |