Learn More
Corning™ BioCoat™ Poly-D-Lysin-Mehrfachwell-Platten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10411321
Change view
Click to view available options
Wellanzahl:
24
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wellanzahl unitSize
10411321 24 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Im Oktober 2012 übernahm Corning die Mehrheit des Unternehmens Becton Dickinson Discovery Labware. Im Jahr 2015 war die Integration der Biologiesparte der Discovery Labware Marken (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in die wachsende Familie der Corning Life Sciences Marken abgeschlossen. Dies führte zu Änderungen in der äußeren Gestaltung von Produkt und Verpackung, doch die Produkte selbst und die Bestellnummern bleiben unverändert.
Artikelnummer. 10411321 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 354414
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Im Oktober 2012 übernahm Corning die Mehrheit des Unternehmens Becton Dickinson Discovery Labware. Im Jahr 2015 war die Integration der Biologiesparte der Discovery Labware Marken (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in die wachsende Familie der Corning Life Sciences Marken abgeschlossen. Dies führte zu Änderungen in der äußeren Gestaltung von Produkt und Verpackung, doch die Produkte selbst und die Bestellnummern bleiben unverändert.
Entwickelt, um In-vivo-Umgebungen nachzuahmen und die Exprimierung zellspezifischer Morphologie zu verbessern. Corning™ BioCoat™ Poly-D-Lysin-Multiwell-Platten (PDL) sind ideal für Anwendungen, die Adhäsion, Wachstum und Differenzierung neuronaler und transfizierter Zelllinien umfassen.
Poly-D-Lysin (PDL) und Poly-L-Lysin (PLL) sind synthetische Verbindungen, die die Zelladhäsion und Proteinabsorption durch Änderung der Oberflächenladungen auf dem Kultursubstrat verbessern. Neben der Förderung der Zelladhäsion unterstützen Oberflächenbehandlungen mit Poly-Lysin den Neuriten-Auswuchs und verbessern das Überleben vieler Primärzellen des Zentralnervensystems (ZNS) in der Kultur. Da PDL und PLL synthetische Moleküle sind, stimulieren sie die biologische Aktivität in den auf ihnen kultivierten Zellen nicht und führen nicht die Verunreinigungen auf natürlichen Polymeren ein.
Die Anwendungen umfassen:
  • Zellanhaftung und Ausbreitung einer Vielzahl von Zelltypen
  • Zelldifferenzierung und Neuriten-Auswuchs
  • Anhaftung anspruchsvoller transfizierter Zelllinien
  • Unterstützung des Überlebens primärer Neuronen in der Kultur
  • Serumfreie oder reduzierte Serumkultur
Herkunft
  • PDL, synthetisch (MW 75-150 kD)
  • PLL, synthetisch (MW 30-70 kD)
Qualitätskontrolle
  • Getestet auf die Fähigkeit zur Förderung der festen Anhaftung von RCG-Zellen
  • Auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
Lagerung
  • 4 bis 30 °C unter trockenen Bedingungen.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Array 4 x 6
    Zertifizierung/Konformität ANSI, SBS
    Verschlussfarbe Durchsichtig
    Verschluss inklusive Ja
    Verschlussmaterial Polystyrol
    Bodenform Flach
    Farbe Klar
    Kulturfläche 2 cm2
    Material Polystyrol
    Form Rechteckig
    Sterilität Unsteril
    Oberflächenbehandlung ECM/Adhäsionsfaktoren
    Typ Multiwell-Zellkulturplatte
    Wellanzahl 24
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Adhäsion und Verbreitung einer Vielzahl von Zellarten, Zelldifferenzierung und Neuritenwachstum, Adhäsion von anspruchsvollen transfizierten Zelllinien, Unterstützung des Überlebens von primären Neuronen in der Kultur, serumfreie Kultur oder Kultur mit re
    Enthält Deckel
    Anzahl pro Karton 5/Karton
    Anzahl pro Packung 5/Packung
    Menge 5/Karton
    Quelle Poly-D-Lysin
    Lagerungsbedingungen 4 °C bis 30 °C
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Diese Produkte sind ausschließlich für Forschungszwecke und nicht für Diagnosezwecke vorgesehen.