missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ BIOCOAT Poly-D-Lysin/Laminin - 100mm (VE=10Stck.)

Designed to closely mimic in vivo environments and enhance expression of cell-specific morphology

Marke:  Corning™ 354455

Additional Details : Gewicht : 0.33000kg

Artikelnummer. 10152321

  • 283.78 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Benachrichtigungen:

Produkt nicht einfrieren


Beschreibung

Beschreibung

  • Jede Charge wird auf die Fähigkeit, Neuritenauswuchs mit NG-108-Gliomen bei Ratten/Neuroblastomzellen bei Mäusen zu fördern, getestet
  • Die Matrixkomponenten werden als gleichmäßige, optisch klare Schicht aufgetragen
  • Alle Chargen wurden auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
  • Cellware wird auf die Fähigkeit, die starke Anbindung von zerebellaren Körnerzellen von Ratten zu fördern, getestet

Für Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien

Bestellinformation

Großmengen erhältlich; bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer.

Spezifikation

Spezifikation

Rund
Rund
Zellkultur-Schale
5/Packung
58,1 cm2
Zellkultur
10/Karton
100 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote