Learn More
Corning™ BioCoat™ Laminin TC-behandelte Kulturschalen
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Zur Nachahmung von In-vivo-Umgebungen
- Die Matrixkomponenten werden als gleichmäßige, optisch klare Schicht aufgetragen
Diese Produkte dürfen nur für Forschungszwecke verwendet werden und sind nicht für diagnostische Zwecke geeignet.
Bestellinformation
Großmengen erhältlich; bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer.
Spezifikation
Spezifikation
| Bodenform | Rund |
| Farbe | Durchsichtig |
| Kulturfläche | 58,1 cm2 |
| Material | Polystyrol |
| Form | Rund |
| Typ | Zellkultur-Schale |
| Anzahl pro Karton | 10/Karton |
| Anzahl pro Packung | 5/Packung |
| Stützmembran | Laminin |
| Durchmesser (metrisch) | 100 mm |