Learn More
Corning™ BioCoat™ Laminin TC-behandelte Kulturschalen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10448822
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
5 Stück
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Artikelnummer. 10448822
Marke: Corning™ 354405
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Auf die Differenzierungsfähigkeit (Neuritenauswuchs) mit NG-108-Gliomen bei Ratten/Neuroblastomzellen bei Mäusen und Menschen getestet
  • Zur Nachahmung von In-vivo-Umgebungen
  • Die Matrixkomponenten werden als gleichmäßige, optisch klare Schicht aufgetragen
Diese Produkte dürfen nur für Forschungszwecke verwendet werden und sind nicht für diagnostische Zwecke geeignet.
Bestellinformation
Großmengen erhältlich; bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bodenform Rund
Farbe Durchsichtig
Kulturfläche 21,3 cm2
Material Polystyrol
Form Rund
Typ Zellkultur-Schale
Anzahl pro Karton 20/Karton
Anzahl pro Packung 5/Packung
Stützmembran Laminin
Durchmesser (metrisch) 60 mm