Learn More
Corning™ BioCoat™ Laminin TC-behandelte Kulturschalen
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Entwickelt, um In-vivo-Umgebungen nachzuahmen und die Exprimierung zellspezifischer Morphologie zu verbessern.
- Die Matrixkomponenten werden als gleichmäßige, optisch klare Schicht aufgetragen
- Alle Chargen wurden auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
- Cellware wird auf die Fähigkeit, die starke Anbindung von zerebellaren Körnerzellen von Ratten zu fördern, getestet
Für Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien
Bestellinformation
Großmengen erhältlich; bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer.
Spezifikation
Spezifikation
| Bodenform | Rund |
| Farbe | Durchsichtig |
| Kulturfläche | 9,6 cm2 |
| Material | Polystyrol |
| Form | Rund |
| Typ | Zellkultur-Schale |
| Anzahl pro Karton | 20/Karton |
| Anzahl pro Packung | 10/Packung |
| Stützmembran | Laminin |
| Durchmesser (metrisch) | 35 mm |