Learn More
Corning™ BioCoat™ Laminin Multiwell-Platte
Click to view available options
Kulturfläche:
9,6 cm2
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
- Zur Nachahmung von In-vivo-Umgebungen
- Die Matrixkomponenten werden als gleichmäßige, optisch klare Schicht aufgetragen
Diese Produkte dürfen nur für Forschungszwecke verwendet werden und sind nicht für diagnostische Zwecke geeignet.
Spezifikation
Spezifikation
| Array | 2 x 3 |
| Verschlussfarbe | Durchsichtig |
| Verschluss inklusive | Ja |
| Verschlussmaterial | Polystyrol |
| Bodenform | Flach |
| Farbe | Durchsichtig |
| Kulturfläche | 9,6 cm2 |
| Material | Polystyrol |
| Form | Rechteckig |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |