Learn More
Corning™ BioCoat™ Laminin Multiwell-Platte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10010781
Ansicht ändern
Click to view available options
Kulturfläche:
2 cm2
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kulturfläche unitSize
10010781 2 cm2 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Artikelnummer. 10010781 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 354412
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Auf die Fähigkeit zur Einleitung einer Differenzierung (Neuritenauswuchs) von NG-108 Ratten-Gliom/Maus und menschlichen Neuroblastom-Zellen geprüft
Laminin (LM), ein Hauptbestandteil von Basalmembranen, ist ein multifunktionelles Glykoprotein, das als Substrat zur Kultivierung und Aufrechterhaltung der differenzierten Funktion einer Vielzahl von Zellen verwendet wird. Es wurde gezeigt, dass Laminin in Zellkulturen das Neuritenwachstum stimuliert, die Zelladhäsion, die Chemotaxis, die Zelldifferenzierung und das neuronale Überleben fördert.
Die Anwendungen umfassen:
  • Förderung der Zelladhäsion und -ausbreitung
  • Induktion der Zelldifferenzierung und des Neuritenwachstums
  • Erhöht die Proliferation von Myoblasten
  • Studien zu den Auswirkungen von Laminin auf das Zellverhalten
  • Zelladhäsionstests
Quelle
  • Engelbreth-Holm-Swarm Maustumor (EHS-Maustumor)
  • Qualitätskontrolle
    • Getestet wurde die Fähigkeit, die Differenzierung (Neuritenwachstum) von NG-108-Rattengliom-/Mausneuroblastomzellen einzuleiten.
    • Auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
    • Laminin-Reinheit >90% laut SDS-PAGE (enthält Entactin)
    Lagerung
  • 2 °C bis 8 °C. Nicht einfrieren.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Array 4 x 6
    Verschlussfarbe Durchsichtig
    Verschluss inklusive Ja
    Verschlussmaterial Polystyrol
    Bodenform Flach
    Farbe Klar
    Kulturfläche 2 cm2
    Material Polystyrol
    Form Rechteckig
    Sterilität Unsteril
    Oberflächenbehandlung Zellkultur
    Typ Multiwell-Zellkulturplatte
    Wellanzahl 24
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Verbesserte Anhaftung neuronaler Zellen an Kunststoff und Glas, Förderung des Neuritenwachstums, Kultur von Gliazellen als Versorgungsschicht für Neuronen, Erstellung von Modellsystemen für Nervenzellen zur Untersuchung von Funktion, Entwicklung und Krank
    Enthält Deckel
    Anzahl pro Karton 5/Karton
    Anzahl pro Packung 1/Packung
    Menge 5/Karton
    Quelle Maus-Laminin
    Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C