Learn More
Corning™ BioCoat™ Gelatin Multiwell-Platte
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10420102
Click to view available options
Kulturfläche:
9,6 cm2
Packungsgröße:
50 Stück
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Artikelnummer. 10420102
Marke: Corning™ 356652
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Förderung der Zellhaftung und -ausbreitung.
Häufig verwendet bei der Kultur von normalen und transfizierten Zelltypen, einschließlich vaskulärem Endothel (d. h. BME, BAEC), Muskelzellen, embryonalem Stammzellen (ES), HUVEC für E-Selectin-Expression und VEGF-Induktion sowie F-9 Teratokarzinomzellen für Genexpressionsstudien
  • Anhaftendes und wachstumsförderndes Substrat für die Kultur einer Vielzahl von Zellen
  • Chargenübergreifende Konsistenz führt zu reproduzierbaren Experimente
  • Entwickelt, um In-vivo-Umgebungen nachzuahmen und die Exprimierung zellspezifischer Morphologie zu verbessern. Wird mit vorapplizierten extrazellulären Matrizen geliefert, was die Anpassung der Zellen an die In-vitro-Kultivierung erleichtert
  • Mikroporöse Membranen ermöglichen die Diffusion von Ionen, niedermolekularen Proteinen und anderen Substanzen auf apikale und basolaterale Zelloberflächen und simulieren die natürliche Umgebung von Zellen in vivo
  • Spurgeätzte Membranen aus Polyethylenteraphthalat (PET) mit geringer Porendichte ermöglichen eine komfortable Betrachtung lebender Zellen mit einem Phasenkontrastmikroskop
  • Niedrige Bindungseigenschaften, die den Verlust kleiner Moleküle minimieren
Diese Produkte dürfen nur für Forschungszwecke verwendet werden und sind nicht für diagnostische Zwecke geeignet
Bestellinformation
Lieferung in gebrauchsfertigen Falcon™ Companion Zellkulturplatten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Array 2 x 3
Verschlussfarbe Durchsichtig
Verschluss inklusive Ja
Verschlussmaterial Polystyrol
Bodenform Flach
Farbe Durchsichtig
Kulturfläche 9,6 cm2
Material Polystyrol
Form Rechteckig
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Zellkultur
Typ Multiwell-Zellkulturplatte
Wellanzahl 6
Zur Verwendung mit (Anwendung) Förderung der Anhaftung, Ausbreitung, Proliferation und Differenzierung von Zellen
Enthält Deckel
Anzahl pro Karton 50/Karton
Anzahl pro Packung 5/Packung
Menge 50/Karton
Quelle Gelatine
Lagerungsbedingungen 4 °C bis 30 °C