Learn More
Corning™ BioCoat™ Fibronectin Multiwell-Platte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10684242
Ansicht ändern
Click to view available options
Kulturfläche:
2 cm2
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kulturfläche unitSize
10684242 2 cm2 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Artikelnummer. 10684242 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 354411
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Getestet auf ihre Fähigkeit, Adhäsion und Ausbreitung von BHK-21-Nierenzellen bei Hamstern zu fördern
Humanes Fibronektin (HFN) ist ein weit verbreitetes Glykoprotein, das als Substrat zur Förderung der Zelladhäsion über seine zentrale Bindungsdomäne RGD-Sequenz dient. HFN ist ein Produkt der meisten mesenchymalen und epithelialen Zellen und ist sowohl in den ECM und Plasma. Die Hauptfunktion von HFN scheint in der Zellmigration während der Wundheilung und Entwicklung, der Regulierung des Zellwachstums und der Zelldifferenzierung sowie der Hämostase/Thrombose zu liegen.
Die Anwendungen umfassen:
  • Förderung der Zelladhäsion und -ausbreitung
  • Schnelle Vermehrung der Zellpopulationen
  • Serumfreie oder reduzierte Serumkultur
  • Zelladhäsionstests
  • Studien zu den Auswirkungen von HFN auf das Zellverhalten
  • Verbesserung des Überlebens primärer Zellen in der Zellkultur
Quelle
  • Menschliches Plasma
  • HINWEIS: Das Ausgangsmaterial wurde auf Hepatitis-B-Antigen und HIV-1-Antikörper getestet.
    Qualitätskontrolle
    • Getestet auf die Fähigkeit, die Anhaftung und Ausbreitung von BHK-21-Hamsternierenzellen zu fördern.
    • Auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
    • Fibronectin-Reinheit >90% laut SDS-PAGE
    Lagerung
  • 2 °C bis 8 °C. Nicht einfrieren.
  • Bestellinformation
    Lieferung in gebrauchsfertigen Falcon™ Companion Zellkulturplatten
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Array 4 x 6
    Verschlussfarbe Durchsichtig
    Verschluss inklusive Ja
    Verschlussmaterial Polystyrol
    Bodenform Flach
    Farbe Klar
    Kulturfläche 2 cm2
    Material Polystyrol
    Form Rechteckig
    Sterilität Unsteril
    Oberflächenbehandlung Zellkultur
    Typ Multiwell-Zellkulturplatte
    Wellanzahl 24
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Förderung der Anhaftung und Ausbreitung von Zellen sowie der schnellen Expansion von Zellpopulationen, erhöhte Proliferation von PC12-Zellen, Studien über die Auswirkungen von Kollagen IV auf das Zellverhalten, Zellanhaftungsassays
    Enthält Deckel
    Anzahl pro Karton 5/Karton
    Anzahl pro Packung 1/Packung
    Menge 5/Karton
    Quelle Menschliches Fibronektin
    Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C