Learn More
Corning™ BioCoat™ Fibronectin Multiwell-Platte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Unit Size:
10 Stück
Description
- Entwickelt, um In-vivo-Umgebungen nachzuahmen und die Exprimierung zellspezifischer Morphologie zu verbessern. Wird mit vorapplizierten extrazellulären Matrizen geliefert, was die Anpassung der Zellen an die In-vitro-Kultivierung erleichtert
- Mikroporöse Membranen ermöglichen die Diffusion von Ionen, niedermolekularen Proteinen und anderen Substanzen auf apikale und basolaterale Zelloberflächen und simulieren die natürliche Umgebung von Zellen in vivo
- Spurgeätzte Membranen aus Polyethylenteraphthalat (PET) mit geringer Porendichte ermöglichen eine komfortable Betrachtung lebender Zellen mit einem Phasenkontrastmikroskop
- Niedrige Bindungseigenschaften, die den Verlust kleiner Moleküle minimieren
Das bei der Herstellung dieses Produkts verwendete Humanplasma wurde getestet und als negativ auf HBsAg- und HIV-Antikörper befunden. Diese Produkte sind nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für diagnostische Zwecke geeignet.
Order Info
Lieferung in gebrauchsfertigen Falcon™ Companion Zellkulturplatten
Specifications
Specifications
| Format | Standard |
| Deckel | Mit Deckel |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Kulturfläche | 0,32 cm2 |
| Array | 16 x 24 |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 384 |
| Sterilität | Unsteril |
| Oberflächenbehandlung | Fibronektin |
| Show More |