Learn More
Corning™ BioCoat™ 96-Well, Fibronektin-behandelte Mikrotiterplatte mit Flachboden
Click to view available options
Farbe:
Schwarz, Mit durchsichtigem Boden
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Die Corning BioCoat Fibronectin klare 96-Well Halbflächen-Platte besteht aus schwarzem TC-behandeltem COC-Harz mit einer gleichmäßig aufgetragenem humanem Fibronectin.
- Glasboden, mit Deckel, 10/Karton
- Hohe optische Qualität und kratzfestes Glas
- Die Glasbodenstärke von 200 μm eignet sich gut für die bildgebende Mikroskopie.
- Die Wellbodenplanität von <50 μm gewährleistet Ebenheit für bildgebende Geräte
- Geringe Hintergrundfluoreszenz und minimaler Crosstalk für höchstmögliche optische Qualität für zellbasierte Assays
- Die 96-Well-Mikrotiterplatte mit halbem Bereich reduziert den Reagenzienverbrauch
Bestellinformation
Lieferung in gebrauchsfertigen Falcon™ Companion Zellkulturplatten
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Halbfläche |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Kulturfläche | 0,32 cm2 |
| Array | 8 x 12 |
| Farbe | Schwarz, Mit durchsichtigem Boden |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Unsteril |
| Oberflächenbehandlung | Fibronektin |
| Wellform | Runder, flacher Boden (F-Well) |
| Mehr anzeigen |