Learn More
Corning™ BioCoat™ Fibronectin Kultur-Objektträger, human
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10163811
Click to view available options
Anzahl Wells:
4
8
Typ:
Kammern und Objektträger
Kulturplatte
Packungsgröße:
12 Stück
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Artikelnummer. 10163811
Marke: Corning™ 354559
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Getestet auf ihre Fähigkeit, Adhäsion und Ausbreitung von Hamster BHK-21-Nierenzellen zu fördern
  • Entwickelt, um In-vivo-Umgebungen nachzuahmen und die Exprimierung zellspezifischer Morphologie zu verbessern.
  • Die Matrixkomponenten werden als gleichmäßige, optisch klare Schicht aufgetragen
  • Alle Chargen wurden auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
  • Cellware wird auf die Fähigkeit, die starke Anbindung von zerebellaren Körnerzellen von Ratten zu fördern, getestet
Das bei der Herstellung dieses Produkts verwendete Humanplasma wurde getestet und als negativ auf HBsAg- und HIV-Antikörper befunden
Für Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Kammern und Objektträger
Zur Verwendung mit (Anwendung) Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Anzahl pro Packung 3/Packung
Anzahl pro Karton 12/Karton
Oberflächenbeschichtung Fibronektin
Anzahl Wells 4