Learn More
Corning™ BioCoat™ Collagen IV Multiwell-Platten
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
Mit Kollagen IV behandelt, welches eine wichtige Rolle bei der Regulierung von Zellwachstum, Differenzierung und Adhäsion sowie bei der Gewebebildung spielt.
- Auf die Fähigkeit, Differenzierung (Neuritenauswuchs) mit NG-108-Gliomen bei Ratten/Neuroblastomzellen bei Mäusen zu fördern, getestet
- In streng kontrollierter Umgebung hergestellt und nach strengen Kriterien geprüft, um die Konsistenz und Leistungsfähigkeit des Produkts zu gewährleisten
Nur für Forschungszwecke – nicht für diagnostische Zwecke geeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Deckel | Mit Deckel |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Kulturfläche | 0,32 cm2 |
| Array | 8 x 12 |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Steril |
| Oberflächenbehandlung | Kollagen Typ IV |
| Mehr anzeigen |