Learn More
Corning™ BioCoat™ Collagen I, Rattenschwanz-Kulturschale
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Menge:
10/Karton
100/Karton
20/Karton
40/Karton
5/Karton
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
20 Stück
40 Stück
5 Stück
Beschreibung
Ideal für Anwendungen mit Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien
- Alle Chargen wurden auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
- Cellware wird auf die Fähigkeit, die starke Anbindung von zerebellaren Körnerzellen von Ratten zu fördern, getestet
Bestellinformation
Großmengen erhältlich; bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer.
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Durchsichtig |
| Verschluss inklusive | Inklusive Verschluss |
| Verschlussmaterial | Polystyrol |
| Bodenform | Rund |
| Farbe | Durchsichtig |
| Kulturfläche | 58,1 cm² |
| Material | Polystyrol |
| Form | Rund |
| Oberflächenbehandlung | Kollagen Typ I |
| Typ | Zellkultur-Schale |
| Mehr anzeigen |